Learn More
Nabertherm™ Four à moufle avec porte à rabat, 1 200°C
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
3 L
5 L
9 L
15 L
24 L
40 L
Type de contrôleur:
B180
B510
C550
R7
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
- Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
- Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | C550 |
| Capacité (métrique) | 5 L |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Type | Four |
| Modèle | Porte battante |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 170 x 200 x 130 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 390 x 385 x 460 mm |
| Poids (métrique) | 30 kg |
| Alimentation électrique | Monophasé |
| Tension | 220/240 V |
| Afficher plus |