Learn More
Nabertherm™ Four à moufle avec porte à rabat, 1 200°C
Les fours à moufle sont les éléments polyvalents fiables et durables du laboratoire et conviennent parfaitement à un grand nombre de procédés dans le domaine de la recherche sur les matériaux et du traitement thermique.
Marque:  Nabertherm™ L-095K2ANO
Code produit. 17337879
  • 6285.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
  • Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
  • Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
  • Sortie d’air d’échappement dans la paroi arrière du four
  • Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
  • Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
  • Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
  • Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
  • Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
  • Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
  • Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
  • Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
  • Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Spécification
Spécification
C550
1200°C
Porte battante
455 x 415 x 515 mm
Monophasé
3,0 kW
9 L
Four
240 x 230 x 170 mm
35 kg
220/240 V
50/60 Hz