Learn More
Nabertherm Muffle furnace with lift door
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Type de contrôleur:
B510
C550
max. (métrique):
100°C à 1100°C
100°C à 1200°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Maximum temperature: 1100°C
- Door: Lift door
- Controller: B510
- Tabletop model
- Inner dimensions: 380x490x330 mm
- Outer dimensions: 610x705x660 mm
- Volume: 60 L
- Connected load: 9.8 kW
- Weight: 83 kg
- Minutes to maximum temperature: 160
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE compliant |
| Type de contrôleur | B510 |
| Capacité (métrique) | 60 L |
| max. (métrique) | 100°C à 1200°C |
| Type | Four à moufle avec porte à guillotine |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 490 x 380 x 330 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 705 x 610 x 660 mm |
| Poids (impériale) | 183 lb. |
| Poids (métrique) | 83 kg |
| Alimentation électrique | 3-phase |
| Afficher plus |