Learn More
Nabertherm™ Four à moufle, série L 1100 avec régulateur B410
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
9 l
15 l
24 l
24 l
40 l
40 l
Régulation de la température:
B410
C450
Régulateur numérique PID B410
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Uniformité optimale de la température de +/- 5 K avec une entrée d’air frais fermée dans un espace de travail vide
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Plaques chauffantes en céramique dotées d’éléments chauffants intégrés, protégés et faciles à remplacer
- Entrée d’air réglable intégrée dans la porte
- Sortie de l’air d’échappement par la paroi arrière du four
- Les relais d’état solide permettent à l’ensemble de fonctionner sans nuisance sonore
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Délais de livraison très courts pour les fours standard et les pièces de rechange
Équipement supplémentaire
- Cheminée, cheminée avec ventilateur ou convertisseur catalytique
- Contrôleur de limite de surchauffe avec température de coupure réglable pour une protection thermique
- Raccordement pour gaz protecteur, afin de purger les gaz non inflammables
- Système d’alimentation en gaz manuel ou automatique
- Port pour thermocouple dans la paroi arrière ou dans la porte du four
- Commande des procédés et documentation par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance, la documentation et le contrôle
Tekniske data
Tekniske data
| Capacité (métrique) | 5 l |
| max. (métrique) | 1100°C |
| Type | Four |
| Modèle | Porte battante |
| Régulation de la température | B410 |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 170 x 200 x 130 mm |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 390 x 385 x 405 mm |
| Poids (métrique) | 30 kg |
| Alimentation électrique | triphase |
| Fréquence | 50/60 Hz |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion