missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène MTM1
Concentration 0.35 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16852354
Afficher les documents
Proteintech
13924-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16842354
Afficher les documents
Proteintech
13924-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Human MTM1, a 603 amino-acid protein, is mutated in myotubular myopathy. The largely related protein hMTMR2 is found mutated in a recessive form of Charcot-Marie-tooth neuropathy. Myotubularin is primarily a lipid phosphatase that acts on hosphatidylinositol 3-monophosphate and is involved in the regulation of the phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase) pathway and membrane trafficking. Wildtype myotubularin can directly dephosphorylate PI 3-P and PI 4-P in vitro. Thus, it decreases PI 3-P levels by down-regulating PI 3-K activity and by facilitating the degradation of PI 3-P.
Spécification

Spécification

MTM1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q13496, Q6AXQ4, Q9Z2C5
17772, 288762, 4534
MTM1 Fusion Protein Ag4940
Primary
-20°C
MTM1
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CG2, CNM, MTM1, MTMX, Myotubularin, myotubularin 1, XLMTM
Mtm1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
MTM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis