Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation MTBSTFA et MTBSTFA + 1 % MCS
Code produit. p-4527572 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Composants standard:
MTBSTFA (N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide)
MTBSTFA +1 % TBDMS (N-méthyl-N-(tert-butyldiméthylsilyl)trifluoroacétamide, tert-butyldimétheylchlorosilane)
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11527680
Marque: Thermo Scientific™ TS48920
Produisez des dérivés stables du TBDMS pour l’analyse GC à l’aide du réactif de silylation Thermo Scientific™ MTBSTFA et MTBSTFA + 1 % TBDMCS.
Produisez des dérivés stables du TBDMS pour l’analyse GC à l’aide du réactif de silylation Thermo Scientific™ MTBSTFA et MTBSTFA + 1 % TBDMCS. Le MTBSTFA dérivatise les composés hydroxyle, carboxyle, thiol et les amines primaires et secondaires avec un rendement généralement > 96 % et les sous-produits de la réaction sont volatils et neutres. Les éthers de TBDMS sont 104 fois plus stables à l’hydrolyse que les éthers de TMS correspondants. L’ajout du TBDMCS Thermo Scientific™ augmente le potentiel de silylation.
Informations supplémentaires sur le produit :
  •  Les dérivés ont une concentration moléculaire élevée à M-57.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Risques Irritant
Concentration standard 98 à 100%
Stockage 2°C à 8°C
Quantité Ampoules de 5 ml
Composants standard MTBSTFA (N-tert-butyldiméthylsilyl-N-méthyltrifluoroacétamide)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MTBSTFA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .