Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out pour microtubes MT-12
Centrifugez jusqu’à 12 microtubes et colonnes de filtration à une vitesse allant jusqu’à 13,000 tr/min / 16,438 xg pour les applications de recherche à faible volume.
Marque: Thermo Scientific™ 75005600
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Centrifugez jusqu’à 12 microtubes et colonnes de filtration à une vitesse allant jusqu’à 13,000 tr/min / 16,438 x g pour les applications de recherche à faible volume à l’aide du rotor à godets oscillants pour microtubes MT-12 de Thermo Scientific™.
- Une installation et une dépose sans problème du rotor
- Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
- Un passage rapide d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques, et la flexibilité d’adaptation aux besoins en évolution de votre laboratoire.
Spécification
Rotor à godets oscillants pour microtubes MT-12 | |
12 x 2 mL | |
13 000 tr/min | |
1655 | |
11 mm | |
90° |
Rotor à godets oscillants | |
16,438 x g | |
87 mm | |
50 mm | |
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8 |