Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique numérique MST
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Capacité:
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’agitateur magnétique VELP MST Digital est un agitateur magnétique petit et efficace avec affichage numérique, minuteur, inversion automatique et SpeedServo.
- Affichage numérique lumineux pour une surveillance précise de la vitesse
- Régulation de vitesse maximale de 1 100 tr/min
- Minuteur intégré pour les opérations sans surveillance
- Inversion automatique du sens de l’agitation pour garantir un meilleur mélange
- Accepte un flacon d’une capacité maximale de 5 litres
- Reste froid, même après plusieurs jours d’utilisation continue
Spécification
Spécification
| Vitesse | 1500 rpm |
| Positions d’agitation | 1 |
| Matériau de la plaque supérieure | Technopolymère |
| Capacité | 5 L |
| Affichage | Numérique |
| Forme | Carré |
| Tension | 100/240 V |
| Dimensions (L x l x H) | 145 x 120 x 50 mm |
| Type de bouchon | AUS |
| Modèle | Numérique MST |
| Afficher plus |