Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour MSP (MST1) humain
Code produit. 17115519
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 17115519
Marque: Invitrogen™ EHMST1X5
ELISA
Le test ELISA pour MSP (MST1) humain quantifie le MSP humain dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le MSP humain naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le MSP humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
La kinase pro-apoptotique activée par le stress, après le clivage de la caspase, pénètre dans le noyau et induit la condensation de la chromatine suivie dʼune fragmentation internucléosomique de lʼADN. Composant clé de la voie de signalisation Hippo qui joue un rôle central dans le contrôle de la taille des organes et la suppression des tumeurs en limitant la prolifération et en favorisant lʼapoptose. Le noyau de cette voie est composé dʼune cascade de kinase dans laquelle STK3/MST2 et STK4/MST1, en complexe avec sa protéine régulatrice SAV1, phosphorylates et active LATS1/2 en complexe avec sa protéine régulatrice MOB1, qui à son tour phosphoryle et désactive lʼoncoprotéine YAP1 et WWTR1/TAZ. La phosphorylation du YAP1 par le LATS2 inhibe sa translocation dans le noyau afin de réguler les gènes cellulaires importants pour la prolifération cellulaire, la mort cellulaire et la migration cellulaire. STK3 / MST2 et STK4 / MST1 sont nécessaires pour réprimer la prolifération des hépatocytes matures, pour empêcher l’activation des cellules souches hépatiques adultes facultatives (cellules ovales) et pour inhiber la formation de tumeurs par similarité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P26927
Plage de dosage 8,23 pg/ml à 2 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 8 pg/ml
Plage d’étalonnage 8 pg/ml à 2 000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 4485
Symbole de gène(s) MST1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Étalon, SAV-HRP, Solution d’arrêt, Anticorps de détection biotinylé, Chromogène, Couvercles de plaques adhésives, Plaques à 96 puits pré-enduites, Tampon de lavage, Concentrat de diluant de dosage
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Reproduction
Volume d’échantillon Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme D3F15S2, DNF15S2, HGFL, MSP, NF15S2
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min