Learn More
Thermo Scientific™ Postes de sécurité microbiologique de classe II MSC-Advantage™
Économisez l’énergie grâce à ces postes de sécurité, qui associent conception innovante et qualités exceptionnelles offrant une efficacité énergétique et une fiabilité de haut niveau.
Marque:  Thermo Scientific™ 51028225
8161.11 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 184.50000kg
Code produit. 11762997
  • 10233.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Économisez l’énergie grâce aux Postes de Sécurité Microbiologique de Classe II Thermo Scientific™ MSC-Advantage™, qui associent conception innovante et qualités exceptionnelles offrant une efficacité énergétique et une fiabilité de haut niveau pour une amélioration générale du fonctionnement et de la maintenance. Consommation énergétique et émission de chaleur inférieures de 60 % Les postes de sécurité sont certifiés conformes à la norme de sécurité EN 12469.
Caractéristiques :
  • Disponibles en 90 cm, 120 cm, 150 cm et 180 cm
  • Contrôle par microprocesseur
  • Le grand affichage en façade (facilement lisible en position assise) permet une lecture constante des vitesses de circulation de l’air et de l’état du filtre
  • Le système exclusif d’indicateur de performance indique clairement quand l’entretien du poste est nécessaire
  • La vitre avant exclusive s’ouvre à une hauteur de travail de 20 cm, à une hauteur maximale de 53,5 cm, et s’abaisse facilement pour permettre le nettoyage intérieur
  • L’inclinaison ergonomique de la vitre à 10° apporte davantage de confort à l’utilisateur et limite sa fatigue
  • La technologie exclusive de circulation d’air et la conception innovante du moteur améliorent l’efficacité énergétique, le fonctionnement et l’aisance d’entretien ; excellente protection des échantillons
  • SmartPort : Méthode sûre, propre et homologuée TÜV pour l’acheminement de câbles et de tuyaux à vide à travers la paroi latérale du poste de sécurité biologique
  • Filtre d’arrivée d’air/d’évacuation : HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % pour une taille de particule de 0,3 µm
Structure :
  • Des composants accessibles par l’avant permettent d’effectuer rapidement le remplacement des filtres HEPA et des autres composants Le fonctionnement silencieux à <55 dBA contribue au confort de l’environnement de travail
  • Le plan de travail segmenté en acier inoxydable est facilement démontable pour nettoyage ou autoclavage
  • Accoudoirs standard conçus pour éviter tout blocage accidentel des manches de vêtement
  • La très grande surface de travail (0,56 m2 ou 0,84 m2) améliore la productivité
  • Le poste comporte uniquement des composants lisses, ce qui élimine le risque de blessures lors des opérations routinières de nettoyage, d’entretien courant et de maintenance
Certifications/Conformité
  • Totalement conforme à la norme de sécurité EN 12469, testé et certifié par l’organisme indépendant TUV Nord
Informations de commande :
Les accessoires comprennent une lampe UV programmable, une surface de travail monobloc et des options de piétement, un siège Ergolign, une étagère basse indépendante. Non commercialisés en Amérique du Nord.
Spécification
Spécification
EN 12469, par TüV Nord, LNE (0.9 et 1.2 m). EN 12469, par TüV Nord (1.5 et 1.8 m)
Enceinte de sécurité biologique
Une double, à droite (0,9, 1,2 m)
HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % pour une taille de particules de 0,3 µm
Efficacité énergétique
Homologation TUV
152 cm
230 V
0,9 m
< 55 dBA (0,9, 1,2 m)
39,3 in
100 cm
< 40 W
2,95 pi
80 cm
150 W
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service