Learn More
Ismatec™ Pompe à tubulure montée sur support, série MS-CA
Click to view available options
Débit:
0,0271 à 7,1 ml/min par canal
0,028 à 8,5 ml/min par canal
Nbre de rouleaux:
6
8
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Quatre canaux
- Utilise une tubulure à code couleur 3 arrêts (D.I. 0,19-3,17 mm)
- Accepte les cassettes MS/CA Click-'N-Go
- Gestion des échantillons
- Réglage automatique de l’occlusion
- Conditions d’occlusion définies et reproductibles
- Chaque canal permet une sélection individuelle de la tubulure
- Moteur synchrone à vitesse fixe
Spécification
Spécification
| Canaux | 4 |
| Débit | 0,0271 à 7,1 ml/min par canal |
| Motor Speed | 20 tr/min |
| Modèle | MS-CA 4/820 |
| Type du moteur | Moteur synchrone à vitesse fixe |
| Nbre de rouleaux | 8 |
| Type de tubulure | Tubulure à code couleur 3 arrêts (dia. int. 0,19-3,17 mm) |
| Dimensions (L x l x H) | 145 x 88 x 135 mm |
| Poids (métrique) | 1,3 kg |
| Alimentation électrique | 230 V 50 Hz 115 V 60 Hz |
| Afficher plus |