Learn More
Ismatec™ Pompe à tubulure montée sur support, série MS-CA
Code produit. 10371372
Click to view available options
Débit:
0,0271 à 7,1 ml/min par canal
0,028 à 8,5 ml/min par canal
Nbre de rouleaux:
6
8
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10371372
Marque: Ismatec™ 7801255
Pompe à tubulure montée sur support avec moteur synchrone, à vitesse fixe et une tubulure à code couleur et 3 arrêts.
  • Quatre canaux
  • Utilise une tubulure à code couleur 3 arrêts (D.I. 0,19-3,17 mm)
  • Accepte les cassettes MS/CA Click-'N-Go
    • Gestion des échantillons
    • Réglage automatique de l’occlusion
    • Conditions d’occlusion définies et reproductibles
    • Chaque canal permet une sélection individuelle de la tubulure
  • Moteur synchrone à vitesse fixe
Spécification
Canaux 4
Débit 0,028 à 8,5 ml/min par canal
Motor Speed 20 tr/min
Modèle MS-CA 4/620
Type du moteur Moteur synchrone à vitesse fixe
Nbre de rouleaux 6
Type de tubulure Tubulure à code couleur 3 arrêts (D.I. 0,19-3,17 mm)
Dimensions (L x l x H) 145 x 88 x 135 mm
Poids (métrique) 1,3 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
Tension 230 V