Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MRS (De Man, Rogosa et Sharpe) (ISO) (déshydratée)
Code produit. 13295949
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Unit Size:
2.50kg
500g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13295949
Brand: Thermo Scientific™ CM1153B
This item is not returnable. View return policy
Isolez et énumérez les bactéries acides lactiques des aliments, y compris les souches difficiles et à croissance lente de Lactobacillus avec gélose MRS (ISO).
Isolez et dénombrez les bactéries lactiques issues de denrées alimentaires grâce à la gélose MRS (DeMan, Rogosa et Sharpe) Thermo Scientific™ Oxoid™ (ISO) (déshydratée) en respectant la norme ISO 15214:1998.Ce milieu est conçu pour favoriser la croissance de toutes les souches de lactobacilles, y compris les souches difficiles et à croissance lente de Lactobacillus brevis et Lactobacillus fermenti.
Utilisez la gélose MRS (ISO) pour dénombrer et isoler les bactéries lactiques mésophiles issues d’échantillons alimentaires. La gélose MRS (ISO) favorise la croissance des bactéries lactiques, qui comprennent les espèces des genres suivants : Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus et Leuconostoc.
  • Conforme aux normes ISO 15214: 1998.
  • Performances supérieures par rapport au milieu au jus de tomates de Briggs1 et au milieu à l’extrait de viande et au jus de tomates de De Man.
La formulation MRS a été développée par De Man, Rogosa et Sharpe2 en 1960 pour remplacer un composant variable (jus de tomates) et, dans le même temps, offrir un milieu qui aiderait les lactobacilles, ainsi que les autres souches qui avaient une croissance faible dans les milieux précédents, à bien se développer dans les produits laitiers.
La gélose MRS (ISO) a été conçue pour être conforme à la formulation indiquée dans la norme ISO 15214: 1998 Méthode horizontale pour le dénombrement des bactéries lactiques mésophiles -- Technique par comptage des colonies à 30°C.
Le milieu offre un certain degré de sélectivité, néanmoins, si les levures et la contamination par des moisissures dans les échantillons alimentaires sont l’objet du test, ces microorganismes peuvent être inhibés par l’ajout d’agents sélectifs tels que l’acide sorbique, la ciprofloxacine ou la clindamycine.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage 10°C à 30°C
Description Gélose MRS (De Man, Rogosa et Sharpe) (ISO) (déshydratée)
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g