Learn More
MRS 4062 triethylammonium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Description
Selective P2Y4 receptor agonist (EC50 values are 23, 640, and 740 nM for hP2Y4, hP2Y2 and hP2Y6 respectively).
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | MRS 4062 triethylammonium salt |
CAS | 1309871-50-8 |
Formule moléculaire | C42H86N7O15P3 |
Quantité | 1 mg |
Synonyme | mrs 4062 triethylammonium salt, n4-phenylpropoxycytidine-5'-o-triphosphate tetra triethylammonium salt |
Clé InChI | ZCDZFMKRHPANNI-IHQKQWLFSA-N |
SMILES | CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC.C1=CC=C(C=C1)CCCONC2=NC(=O)N(C=C2)C3C(C(C(O3)COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-])O)O |
Nom IUPAC | [[[(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-[2-oxo-4-(3-phenylpropoxyamino)pyrimidin-1-yl]oxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl] phosphate;triethylazanium |
Poids moléculaire (g/mol) | 1022.105 |
CID PubChem | 90488925 |