Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’extraction d’ARN total MPure™
Code produit. 17707534 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
48 dosages
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 17707534
Marque: MP Biomedicals™ 117022160
Utilisé avec les instruments MPure-12 pour l’extraction d’ARN
Description du produit : Le kit d’extraction d’ARN total MPure-12 est utilisé avec l’instrument MPure-12 pour l’extraction d’ARN total à partir de sang total, de cellules sanguines, de tissus animaux, de tissus végétaux, de levures ou de cellules cultivées.
Utilisation recommandée : Purification automatisée d’acides nucléiques
Nom commercial : MPure-12
Marque : MPure-12
Énoncé d’utilisation : Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le kit d’extraction d’ARN total MPure-12 doit être conservé à température ambiante (15 à 25°C). Ne pas congeler les cartouches de réactif. Les kits sont stables pendant 15 mois dans ces conditions.
Format Kit
Type d’échantillon Whole Blood, Yeast, Cultured Cells, Animal Tissue, Plant Tissue, Blood Cells
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, séquençage (NGS), microarray, PCR DDRT, analyse TaqMan™, analyse par transfert Northern, transfert Northern
Comprend Solution de protéinase K (40 μl), tampon de lyse 2 (720 μl), tampon de liaison 1 (1 300 μl), solution de microbilles magnétiques (800 μl), tampon de lavage 1 (1 000 μl), tampon de lavage 2 (1 000 μl), tampon de lavage 3 (1 000 μl), eau exempte de RNase (1 000 μl), eau exempte de RNase (1 000 μl), DNase
Type de produit Kits et dosages
Quantité 48 dosages
Source de l’échantillon Animal and Human Tissues
Synonyme Kit d’extraction d’ARN total MPure
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.