Learn More
Welch™ Pompe à membrane MPC 601 Tp, ATEX Cat.2
Code produit. 12955134 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
425 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12955134
Marque: Welch™ 400051104
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Régime moteur 75 L/min.
Alimentation électrique 400 V 50 Hz
Profondeur (métrique) 425 mm
Modèle MPC 601 Tp ATEX Cat.2
Niveau sonore < 44 dB
Poids (métrique) 29.7 kg
Température (métrique) Max 60°C
Température (métrique) min. 10°C
Fréquence 50 Hz
Hauteur totale (métrique) 272 mm
Largeur totale (métrique) 240 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Pression maximale 1.5 bar
Tension 400 V