Learn More
Plum™ Distributeur MP2000
Système de distribution flexible pour les produits de poche (savon / nettoyant pour les mains / lotion pour les mains). Convient parfaitement aux usines de production, aux ateliers de réparation, à la transformation des aliments, aux collèges techniques et aux industries graphiques.
59.60€ - 69.85€
Spécification
Profondeur (métrique) | 110 mm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 300 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15761137
|
Plum™
P4251 |
130 mm |
59.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15771137
|
Plum™
P4252 |
230 mm |
69.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
110 mm | |
300 mm |