Learn More
MP Biomedicals™ Levure, Torula, poudre
Code produit. p-3533266 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
100lb
5lb
Code produit. 11405712
Marque: MP Biomedicals™ 0290308505
Source : Candida utilis
Applications :
La levure de Torula est un aromatisant courant dans les aliments transformés tels que les chips, les sauces et les biscuits salés. Elle est aussi utilisée dans les aliments pour animaux de compagnie, en apiculture et comme piège pour contrôler la mouche de l’olive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Format Poudre
À utiliser avec (application) La levure de torula est un additif aromatisant courant dans les aliments transformés tels que les chips, les mélanges d’assaisonnements et les biscuits salés. Elle est également utilisée dans les aliments pour animaux de compagnie, dans l’apiculture et comme agent d’attractivité dans les pièges conçus pour contrôler les mouches des oliviers
Quantité 2,26 kg
Conditions de stockage 15°C à 30°C