Learn More
MP Biomedicals™ Levure, torula
Source : Candida utilis
Marque:  MP Biomedicals™ 0290308525
Code produit. 11415712
  • 839.00€ / 25lb
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Applications :
La levure de Torula est un aromatisant courant dans les aliments transformés tels que les chips, les sauces et les biscuits salés. Elle est aussi utilisée dans les aliments pour animaux de compagnie, en apiculture et comme piège pour contrôler la mouche de l’olive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alimentation animale
La levure de torula est un additif aromatisant courant dans les aliments transformés tels que les chips, les mélanges d’assaisonnements et les biscuits salés. Elle est également utilisée dans les aliments pour animaux de compagnie, dans l’apiculture et comme agent d’attractivité dans les pièges conçus pour contrôler les mouches des oliviers
15°C à 30°C
Poudre
11,33 kg