missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Poudre d‘extrait de levure

Un concentrat d’extrait sous vide de levure Baker contenant les facteurs complexes B d’environ trois fois le poids de la levure sèche ordinaire.

39.75€ - 267.00€

Spécification

Contenu et stockage 15° à 30°C
pH 5 à 5,5
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11497531
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0210330380
100 g
39.75€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11407541
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0210330390
500 g
154.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11417541
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0210330391
1 kg
267.00€
1kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

15° à 30°C
5 à 5,5
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
MP Biomedicals™ Poudre d‘extrait de levure

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis