Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de sel Wesson
Code produit. p-3533262 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
50kg
Code produit. 11425672
Marque: MP Biomedicals™ 0290285102
Mélange d’insectes et de diète
Poudré
Le mélange de sel Wesson est conçu pour le mélange alimentaire des insectes.
Composition (ingrédients, quantité) :
  • Carbonate de calcium, 21%
  • Sulfate de cuivre·5H2O, 0,039%
  • Phosphate ferrique, 1,47%
  • Sulfate de manganèse·H2O, 0,02%
  • Sulfate de magnésium·7H2O, 9%
  • Sulfate d’aluminium de potassium, 0,009 %
  • Chlorure de potassium, 12%
  • Phosphate de potassium monobasique, 31%
  • Bichromate de potassium, 0,005%
  • Chlorure de sodium, 10,5%
  • Fluorure de sodium, 0,057%
  • Phosphate tricalcique, 14,9 %
Préparation :
  • Faites 1 X de solution en dissolvant 8 g de poudre dans 1 L d’eau distillée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Alimentation animale
Composants Carbonate de calcium 21 %, sulfate de cuivre 5H2O 0,039 %, phosphate ferrique 1,47 %, sulfate ganese de l’homme.H2O 0,02 %, sulfate de magnésium Ma.7H2O 9 %, sulfate d’aluminium potassium 0,009 %, chlorure de potassium 12 %, phosphate monopotassique 31 %, iodure de potassium 0,005 %, chlorure de sodium 10,5 %, fluorure de sodium 0,057 %, phosphate tricalcique 14,9 %
Format Poudre
Quantité 2 kg
Espèces Rat
Conditions de stockage 15°C à 30°C
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate