Learn More
MP Biomedicals™ Tryptone, milieux en poudre
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
Tryptone est un produit de digestion pancréatique de la caséine. Il est utilisé comme source d’azote dans de nombreux milieux de culture pour les bactéries en croissance ainsi que les champignons. Tryptone complète les milieux pour la culture et l’entretien de microorganismes aérobies et facultatifs exigeants tels que les espèces d’E. coli et de Pseudomonas. Il est utilisé pour compléter les milieux de culture des anaérobies.
- L’absence de glucides détectables fait de cette peptone un excellent choix pour les études bactériennes basées sur les réactions de fermentation.
- Son niveau élevé de tryptophane le rend utile dans la production d’indol.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 15 à 30°C |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | tryptone |
| À utiliser avec (application) | Culture et entretien de micro-organismes aérobies et facultatifs fastidieux tels que les espèces d’Escherichia coli et de Pseudomonas |
| Quantité | 500 g |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.