Learn More
MP Biomedicals™ Gélose Trypticase soja
Utilisée pour la culture de microorganismes exigeants et non exigeants.
Marque: MP Biomedicals™ 091010617
123.52 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21946" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.75
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
La gélose de soja tryptique est un milieu très riche en nutriments pour une utilisation générale dans les laboratoires de microbiologie.
Contenant deux peptones obtenues par hydrolyse enzymatique de la caséine et de la protéine de soja, ce milieu favorise la croissance d’une grande variété de micro-organismes, notamment des anaérobies et des aérobies fastidieux.
Si vous le souhaitez, les antibiotiques peuvent être facilement incorporés ainsi que d’autres suppléments ou agents inhibiteurs.
Voici une courte liste de micro-organismes qui se développent sur ce milieu :Streptococcus, Neisseria, Brucella, Corynebacterium, Listeria, Pasteurella, Vibrio, Haemophilus vaginals, Candida, etc.
Spécification
15 à 30°C | |
Gélose Trypticase soja | |
Peptone de caséine 15 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, peptone de soja 5 g/l, gélose 15 g/l | |
500 g |
Poudre | |
Gélose Trypticase soja | |
Isolement et culture d’organismes fastidieux |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.