Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse Z TallPrep™
Pour l’isolement et la purification d’acides nucléiques.Avec une haute densité et une dureté extrêmement élevée, cette matrice est idéale pour la fissuration de parois cellulaires très résistantes.
Marque: MP Biomedicals™ 116985100
87.18 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.22700kg
Description
La matrice de lyse Z TallPrep™ peut être utilisée avec des instruments FastPrep ou des batteurs à microbilles similaires. Ils conviennent parfaitement à la lyse des tissus d’animaux et de plantes, ainsi que des insectes entiers. La matrice de lyse Z est une alternative à la matrice de lyse A très agressive pour les applications telles que l’isolement d’ARN et de protéines à partir de tissus très résistants.
- Taille des tubes : 4,5 mL
- Types d’échantillon : Tissus animaux, tissus végétaux, tiges dures, racines, graines, insectes entiers
- Composition de la matrice : Microbilles en oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium de 2 mm de diamètre
Spécification
Oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium | |
Échantillon : Plantes, tissus animaux, bois, graines, sol, argile, bactéries, insectes, échantillons anciens et séchés | |
Sans DNase ni RNase | |
Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation | |
Matrice de lyse Z | |
100 x 4,5 ml |
Température ambiante | |
Tissus animaux, Plantes, Insectes | |
Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles | |
La matrice Z contient des microbilles d’oxyde de zirconium stabilisé à l’yttrium de 2 mm de diamètre | |
Matrice de lyse Z | |
Jusqu’à 0,5 g par préparation |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.