Learn More
MP Biomedicals™ Streptokinase
Catalyzes hydrolysis of amide linkages
Marque: MP Biomedicals™ 0210111410
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Forms a 1:1 complex with plasminogen which is then converted to streptokinase-plasmin. Both streptokinase-plasminogen and streptokinase-plasmin complexes can activate plasminogen.
- Can be used as a thrombolytic agent in therapy of ischemic stroke
- From: Lancefield group C strain of Streptococcus
- Presentation: White lyophilized powder
- Unit definition: Amount of enzyme that will liquefy a standard clot of fibrinogen, plasminogen and thrombin in 10 minutes at 37°C and pH 7.5
- Specific activity: >5,000 units/mg dry weight
- Solubility: Soluble in water
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
≥5000 U/mg | |
Used as a thrombolytic agent in the therapy of ischemic stroke | |
Streptococcus species, lancefield group C strain | |
Streptokinase | |
Lyophilized Powder |
Blanc | |
-20°C | |
10 kU | |
47400 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Streptokinase
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Streptokinase