Learn More
MP Biomedicals™ Protéine de soja isolée
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Conditionnement:
25lb
Description
Une source de protéines utilisée dans la préparation des régimes de recherche pour animaux.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alimentation animale |
| Composants | Protéine (N x 6,25) 92 %, Humidité 6 %, Frêne 4,1 %, Gras (extrait PE) 0,8 %, Fiber (brut) 0,25 %, Calcium 0,15 %, Phosphore 0,8 %, Sodium 1,3 %, Potassium 0,05 %, granulométrie 90 % à 100 mailles, pH (lisier d’eau) 7,1, numération de plaques standard < 10 000/g, gatif Salmonella Ne, Yeast-Mold < 100/g, inhibiteur de trypsine de 4,9 à 7,3 mg/g de protéines |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Protéine de soja isolée utilisée dans la préparation des régimes de recherche pour animaux |
| Quantité | 11,33 kg |
| Conditions de stockage | 15°C à 30°C |