Learn More
MP Biomedicals™ SC-URA, poudre
Formulation avec ingrédients exclus simple de mélange synthétique complet de supplément (SC) d’acides aminés pour milieux de croissance S. cereviseae
Marque:  MP Biomedicals™ 114410622
Code produit. 11377869
  • 231.00€ / 30g
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Formule
  • Ajouter 1,9 g de SC-Ura à chaque litre de DOB ou DOBA et autoclaver à 121°C pendant 15 minutes pour obtenir un milieu défini synthétique complet pour S.cerevisiae
Culture de cellules de levure, expression génétique, régulation de transcription
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
15°C à 30°C
SC-Ura
Pour la croissance de Saccharomyces cerevisiae
Poudre
DOB ou DOBA de 1,9 g/l
30 g