Learn More
MP Biomedicals™ Kit RNaid™
Offre un moyen simple et pratique d’isoler l’ARN total issus des gels d’agarose et de polyacrylamide et de solutions.
351.00€ - 386.00€
Spécification
Type d’échantillon Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels, Polyacrylamide Gels
À utiliser avec (application) Pour isoler et purifier l’ARN (75 bases à 10 kb) à partir de gels dénaturants d’agarose / polyacrylamide natifs
Quantité 200 préparations
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
11383109
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
111007200
Kit RNaid
386.00€
200 préparations
11393129
Afficher les documents Détails de la promotion
MP Biomedicals™
111107200
Kit RNaid avec centrifugation
351.00€
200 préparations
Description
Description
  • Le kit est conçu pour isoler et purifier l’ARN (75 bases à 10 kb) issu de gels d’agarose et de polyacrylamide natifs et dénaturants. Élimination des nucléotides non incorporés, des sels tampons et d’autres réactifs à partir de réactions enzymatiques.
  • L’ARN purifié est prêt pour la transcription inverse et la PCR, le marquage et l’analyse micromatricielle et d’autres applications courantes.
Spécification
Spécification
Enzymatic Reactions, Solutions, Agarose Gels, Polyacrylamide Gels
Pour isoler et purifier l’ARN (75 bases à 10 kb) à partir de gels dénaturants d’agarose / polyacrylamide natifs
200 préparations
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • RNaid Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Diethyl Pyrocarbonate
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.