Learn More
MP Biomedicals™ Sérum de rat
Sérum stérile, filtré et lyophilisé
Marque: MP Biomedicals™ 08642941
131.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
-20°C | |
Lyophilisé | |
10 mL | |
Stérile | |
Agents de blocage et contrôles dans les immunoessais | |
Oui |
Rat | |
Sérum de rat | |
5,5 à 7 g/dl | |
Filtration | |
2,34 mg/dl | |
7,8 |