Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de fixation du bromhydrate poly-L-lysine : 30 000-70 000 MW
Facilite la fixation, l’adhérence et la propagation dans la culture des cellules adhérentes
Marque: MP Biomedicals™ 0219454305
84.16 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Disponible non stérile ou stérilisé par irradiation aux rayons gamma.
Spécification
-20°C | |
Stérile | |
Synthétique |
Poly-L-Lysine | |
5 mg |