Learn More
MP Biomedicals™ Facteurs de fixation du bromhydrate poly-D-lysine
Facilite la fixation, l’adhérence et la propagation dans la culture des cellules adhérentes
Marque: MP Biomedicals™ 0215017525
114.77 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Non stérile.
Spécification
-20°C | |
Non stérile | |
Synthétique |
Poly-D-lysine | |
25 mg |