Learn More
MP Biomedicals™ Récipient pour culture tissulaire végétale PlantCon™
Base stérilisée pour récipient de culture de tissus végétaux PlantCon™.Utilisez des récipients PlantCon™ avec des milieux solidifiés liquides ou géloses.Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses procédures de culture cellulaire végétale qui utilisent actuellement des récipients en verre.
Marque:  MP Biomedicals™ 092672206
742.20 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11435005
  • 795.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Boîtes de culture en polychlorure de vinyle transparent (PVC) spécialement conçues pour les applications de culture végétale. Idéales pour une utilisation en horticulture commerciale ou en recherche. Permettent une transmission exceptionnelle de la lumière et une croissance optimale. Réduisez le temps consacré à la préparation d’un environnement de croissance in vitro pour les cultures végétales en éliminant le besoin de nettoyage et de stérilisation.
Order Info
Base L x l x H :9,5 x 9,5 x 3,5 cm (3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 po.).Couvercles et bases sont vendus séparément.Stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Couvercles vendus séparément (voir 092672102)
Transparent
PVC
Stérile
200/Carton
9,5 mm
7 mm
Carré
Jetable
Rectangulaires
Plaque de culture cellulaire
3,75 x 3,75 in (9,5 x 9,5 cm)
9,5 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers