Learn More
MP Biomedicals™ Mélanges de sels pour la culture végétale
Plant Culture Salt Mixtures are for the molecular testing of plants and plant-derived samples for improving the productivity, quality, and disease resistance of plants.
Marque: MP Biomedicals™ 092633020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Prêtes à l’emploi
- Formulation liquide, préparée conformément à la spécification originale, sauf indication contraire
- Disponible dans différentes tailles de boîtes, prête à l’emploi et formulations liquides
Spécification
Poudre | |
Mélange de sel végétal de Murashige et Skoog | |
Solution | |
10 x 1 L |