Learn More
MP Biomedicals™ Min. ess. Med. Eagle non-ess. Acides aminés
Code produit. 11404805 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11404805
Marque: MP Biomedicals™ 091681049
Pour une utilisation dans des applications de culture cellulaire à l’aide de milieux définis pour la culture in vitro de cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Supplément d’acides aminés
Stérilité Stérile
Sans additif Sans glutamine
Quantité 100 mL
pH 2,8 à 3,8
Contenu et stockage 4°C