Learn More
MP Biomedicals™ M9 Milieu minimal salé (formulation Maniatis), poudré
Code produit. 11397689 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
227 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
227g
Code produit. 11397689
Marque: MP Biomedicals™ 113037032
Utilisée pour préparer un milieu synthétique défini adapté à la croissance de l’hôte E. coli
  • Base couramment utilisée pour préparer un milieu synthétique défini adapté à la croissance de la plupart des cellules hôtes d’E. coli
  • La poudre est reconstituée dans de l’eau purifiée stérile (ou dans de l’eau avec de l’agar purifié fondu)
  • Une fois la solution refroidit, d’autres nutriments, tels que le glucose ou d’autres sources de carbone, d’acides casaminés, de vitamines ou d’antibiotiques sont ajoutés
  • Ajoutez d’autres nutriments avant que le contenu des plaques ne soit versé ou que les milieux ne soient inoculés avec des bactéries
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Molecular Biology Certified
Concentration 56,4 g/l d’une solution 5X
Contenu et stockage 15° à 30°C
Description Un échantillon de 56,4 g de sels minimaux M9 a été dissous dans une solution aqueuse de 1 L, le pH a été ajusté à 7,4 (si nécessaire) et la solution a été autoclavée pour en faire un concentré stérile 5X
Forme Poudre
Type de milieu Milieu minimum M9
Type de produit Milieux de culture
Stérilité Stérile
Formule 33,9 g de Na2HPO4 ; 15 g de KH2PO4 ; 2,5 g de NaCl ; 5 g de NH4Cl
À utiliser avec (application) Préparation d’un milieu synthétique défini adapté à la croissance de l’hôte E. coli
pH 6,8
Quantité 1000 g
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Solubilité Solution aqueuse soluble
Type d’échantillon Bactérien
Désignation des souches E. coli
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • M9 Minimal Medium Salts
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ammonium chloride