Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme de blanc d’œuf de poule
2X cristallisé, sans sel et soluble
Marque: MP Biomedicals™ 0210083410
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Activité : >9000 unités/mg de protéine. Définition de l’unité : Une unité entraînera une diminution en A450 de 0,001 par minute à un pH de 6,24 et à une température de 25°C en utilisant Micrococcus lysodeikticus comme substrat.
- Lyophilisé
- Synonymes : Muramidase, N-acétylmuramoylhydrolase du peptidoglycane
- N° CAS : 9001-63-2
Spécification
2X | |
11 | |
0°C | |
10 g | |
14388 | |
Cristallisé, lyophilisé |
Blanc | |
Lyser l’E. coli et les streptomycètes à des fins d’extraction telles que l’antigène spécifique au groupe d’extraction | |
Blanc d’œuf de poule | |
Lysozyme | |
Les réactifs actifs en surface tels que le sulfate de dodécyle, les alcools et les acides gras, les dérivés d’imidazole et d’indole sont des inhibiteurs par la formation de complexes de transfert de changement |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Lysozyme
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lysozyme
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu