Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse J
Utilisée pour l’isolement et la purification des acides nucléiques
227.00€ - 399.00€
Spécification
Type de microbilles | Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide |
---|---|
Capacité | 2 mL |
Type d’échantillon | Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold |
DNase | Sans DNase |
Matrice | Matrice de lyse J |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11472430
|
MP Biomedicals™
116919100 |
100 tubes de 2 ml |
399.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462430
|
MP Biomedicals™
116919050 |
50 tubes de 2 ml |
227.00€
50 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Taille moyenne : billes d’oxyde de zirconium jaune, Vickers 900 à 1000, oxyde d’aluminium, Knoop 2000 et Mohs 9
- Construction de matériau : Matrice J, contient des billes de zirconium jaune de 2 mm et des granulés d’oxyde d’aluminium de 1,6 mm
- Type d’échantillon : Végétaux, tissus animaux, bactéries (gram +/-), moisissures, champignons, émulsions de coraux et échantillons fixes
- Compatibilité : FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
- Gravité spécifique : Billes d’oxyde de zirconium jaune, 5,5 ; Oxyde d’aluminium 3,95
- Compatibilité des tubes : 2 ml
- Type de matrice : J
Spécification
Yellow Zirconium Oxide, Aluminum Oxide | |
Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Fixed Samples, Coral Emulsions, Mold | |
Matrice de lyse J |
2 mL | |
Sans DNase |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Matrice de lyse J