Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse I
Efficace pour casser des échantillons durs et très difficiles, notamment les organismes possédant une matrice extérieure dure ou dense
Marque:  MP Biomedicals™ 116918050
Code produit. 11442430
  • 227.00€ / 50 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Taille des tubes : 2 ml
  • Type d’échantillons : Tissus végétaux et animaux, bois, graines, sols et argiles très denses, insectes entiers, tiques, échantillons anciens et séchés, spores/rouilles fongiques de broyage à sec
  • Molécule à enrichir : ADN, ARN, protéines, autres petites molécules
  • Composition de la matrice : Matrix I, contient des billes en zirconium jaune de 2 mm et une bille en céramique noire de 4 mm
Certifications
Sans DNase ni RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Seeds, Spores, Animal Tissues, Plants, Soil, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood
Isolement et purification d’acides nucléiques, biologie moléculaire, expression génétique, analyse microbiologique
50 tubes de 2 ml
Sans DNase
Matrice de lyse I
Sans RNase
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.