Learn More
MP Biomedicals™ Matrice de lyse A, tubes de 2 ml
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 tubes de 2 ml
500 tubes de 2 ml
50 tubes de 2 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
500 pièces
Description
- Taille des tubes : 2 ml
- Type d’échantillon : Tissus animaux, tissus végétaux, bactéries, levures, champignons, algues, insectes, nématodes
- Molécule à enrichir : ADN
- La matrice de broyage est chimiquement inerte et ne lie pas les acides nucléiques
Certifications
Sans DNase ni RNase
Spécification
Spécification
| Type de microbilles | Matrice de grenat, sphère en céramique de 1/4 po |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Type d’échantillon | Tissus animaux, Plantes, Insectes, Vers, Bactéries, Levures, Champignons, Algues |
| DNase | Sans DNase |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments FastPrep ou autres batteurs à microbilles |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification des acides nucléiques, homogénéisation |
| Matrice | Matrice de lyse A |
| Quantité | 50 tubes de 2 ml |
| RNase | Sans RNase |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.