Learn More
MP Biomedicals™ Scelleuse pour microplaques Linbro™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Nb par paquet:
100
1000
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Application et retrait faciles pour toutes les microplaques pour le stockage à court et à long terme Assure un joint étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation
- Conçus pour une utilisation entre -16° C et 38°C
- Rouleau transparent et non perforable
- non stériles
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Acétate |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 100 |
| À utiliser avec (application) | Utilisée pour les plaques multipuits et les plaques de culture tissulaire |
| Type de produit | Scelleuse pour microplaques |
| Plage de températures (métrique) | -16°C à +38°C |