Learn More
MP Biomedicals™ Milieu LB, déshydraté (poudre) : Sachets
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
100 x 500 ml
100 x 1 000 ml
Conditionnement:
0.50L
100L
50L
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Molecular Biology Certified™ |
| Contenu et stockage | 15°C à 30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Type de produit | Milieu LB |
| Formule | Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, NaCl 10 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour la croissance des bactéries |
| Type d’emballage | Sachet |
| Quantité | 10 x 500 ml |