Learn More
MP Biomedicals™ Sérum, type AB, humain (sans HbsAG, VHC, VIH)
Utilisé comme supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire et dans d’autres applications de recherche.
Brand: MP Biomedicals™ 092931949
273.27 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23257" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.71
Additional Details : Poids : 0.14400kg
Description
- Prélevé à partir de sang humain de type AB
- Utilisé comme supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire et dans d’autres applications de recherche.
- S’avère assurer la croissance de nombreuses lignées cellulaires humaines plus rapidement que le sérum de groupe sanguin mixte
Specifications
Règlementations américaines | |
-20°C | |
Liquide | |
100 mL | |
Filtration à 0,1 μm | |
≤ 26 mg/dl | |
263 à 323 mOsm/kg | |
5,5 à 7,5 g/dl |
Brun doré | |
Humaine | |
Sérum humain | |
Stérile | |
Cultivez de nombreuses lignées cellulaires humaines à un rythme plus rapide | |
Non | |
7 à 8 |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.