Learn More
MP Biomedicals™ Mélange de sel Hubbel, Mendel et Wakeman
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2 kg
10 kg
50 kg
Conditionnement:
2kg
Description
Ce mélange minéral ne contient pas de zinc, est faible en manganèse et en phosphore et présente un rapport calcium-phosphore élevé.
Conçu pour une utilisation dans les régimes alimentaires avec des niveaux de caséine relativement élevés.
Composition (ingrédients, quantité) :
- Carbonate de calcium, 54,3 %
- Carbonate de magnésium, 2,5 %
- Sulfate de magnésium·7H2O, 1,6 %
- Chlorure de sodium, 6,9 %
- Chlorure de potassium, 11,2 %
- Phosphate de potassium monobasique, 21,2 %
- Phosphate ferrique, 2,05 %
- Bichromate de potassium, 0,008 %
- Sulfate de manganèse·H2O, 0,035 %
- Fluorure de sodium, 0,1 %
- Sulfate de potassium d’aluminium, 0,017 %
- Sulfate de cuivre·5H2O, 0,09 %
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alimentation animale |
| Composants | Carbonate de calcium 54,3 %, carbonate de sodium Ma gnesium 2,5 %, sulfate de magnésium Ma.7H2O 1,6 %, chlorure de sodium 6,9 %, chlorure de potassium 11,2 %, phosphate monopotassique 21,2 %, phosphate ferrique 2,050 %, iodure de potassium 0,008 %, sulfate de ganese Man.H2O 0,035 %, fluorure de sodium 0,1 %, cuivre potassium 0,017 %, sulfate de calcium 0,09 % |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Formulation de régimes de recherche pour animaux |
| Quantité | 2 kg |
| Conditions de stockage | 15°C à 30°C |