Learn More
MP Biomedicals™ Glycérol, 80 % de solution stérile
Excellent pour la congélation de souches bactériennes et de levures
117.66€ - 197.16€
Spécification
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
---|---|
Type de produit | Glycérol |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377709
|
MP Biomedicals™
113055034 |
100 mL |
117.66€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11387709
|
MP Biomedicals™
113055044 |
500 mL |
197.16€
500mL |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
15° à 30°C | |
Glycérol | |
Stérile |