Learn More
MP Biomedicals™ γ-Globulin from Bovine Plasma
Purity: 98%
154.76€ - 1897.40€
Spécification
Concentration 25mg/mL
À utiliser avec (application) Cell Biology and Analysis, Genomics, Molecular Biology
Formule The product is lyophilized, in normal Saline solution (25mg/mL, 0.9%NaCl)
Poids moléculaire ∽150000
Nom g-Globulin from Bovine Plasma
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11484702
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0219147805
5 g
154.76€
5g
11494702
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0219147825
25 g
588.30€
25g
11404712
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0219147880
100 g
1897.40€
100g
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
White, crystalline, lyophilized powder.
Spécification
Spécification
25mg/mL
The product is lyophilized, in normal Saline solution (25mg/mL, 0.9%NaCl)
g-Globulin from Bovine Plasma
Bovine Plasma
Lyophilized
Cell Biology and Analysis, Genomics, Molecular Biology
∽150000
6 to 8
0°C