Learn More
MP Biomedicals™ Turbo Kit Geneclean™
Utilisées pour la purification de fragments d’ADN de tailles 0,1 kb à 300 kb issus de gels d’agarose, de réactions PCR et d’autres solutions enzymatiques. Le Turbo Kit MP Biomedicals™ Geneclean™ peut être utilisé dans les réactions enzymatiques, le séquençage conventionnel ou automatisé, le clonage et l’analyse de microarrays.
171.00€ - 605.00€
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de réactions Prix Quantité et disponibilité  
11393119
Afficher les documents
MP Biomedicals™
111102200
50 préparations
171.00€
50 préparations
11313129
Afficher les documents
MP Biomedicals™
111102600
300 préparations
605.00€
300 préparations
Description
Description
  • Traitez avec le vide ou la centrifugation et gagnez du temps grâce à la conception brevetée du filtre Turbo
  • La technologie brevetée GeneClean™ simplifie le processus de purification de l’ADN en trois étapes simples : Lier, laver et éluer
  • La précipitation à l’éthanol n’est jamais nécessaire et l’ADN purifié est immédiatement prêt pour une grande variété d’applications en aval
Spécification
Spécification
Température ambiante
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • geneclean turbo kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: guanidine thiocyanate
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO)