Learn More
MP Biomedicals™ Kit d’ADN ancien Geneclean™
Purifie l’ADN fragmenté ou endommagé provenant d’échantillons anciens ou conservés
Marque: MP Biomedicals™ 111002200
Includes:
- Solutions de sortie d’hibernation A, A2 et B
- ADN ancien GLASSMILK
- Lavage Salton £1 et £2
- Lavage d’alcool ancien
- Solution d’élution sans ADN
- Filtre de centrifugation avec tube
- Tube de capture
- Matrice de lyse K
Description
- Format : Filtre de centrifugation pour pâtes Geneclean™
- Taille : 100 préparations
Spécification
Filtre de centrifugation pour boues Geneclean™ | |
Solution de “sortie d’hibernation” A, B, A2, ADN ancien Glassmilk, lavage à l’alcool de l’ADN ancien, solution d’élution sans ADN, matrice d’homogénéisation | |
Kit d’ADN ancien |
Purifie l’ADN fragmenté ou endommagé provenant d’échantillons anciens ou conservés | |
100 préparations |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- geneclean for ancient DNA kit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine thiocyanate, propietary reagent