Learn More
MP Biomedicals™ Régime libre de graisse, modifié, Pellet
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kg
20 kg
Conditionnement:
10kg
20kg
Description
- Un régime maigre a été utilisé pour étudier le métabolisme du cholestérol
- Disponible en pastille
Composition (ingrédients, quantité) :
- Caséine sans vitamine, 20%
- DL-méthionine, 0,3 %
- Saccharose, 60,2%
- Alphacel, en vrac non nutritif, 15%
- Mélange minéral AIN (inférieur en grammes/kg de mélange minéral), 3,5 %
- Phosphate de calcium dibasique, 500 g
- Chlorure de sodium, 74 g
- Citrate de potassium monohydraté, 220 g
- Sulfate de potassium, 52 g
- Oxyde de magnésium, 24 g
- Carbonate de manganèse (43 à 48 % Mn), 3,5 g
- Citrate ferrique (16 à 17 % de Fe), 6 g
- Carbonate de zinc (70 % ZnO), 1,6 g
- Carbonate cuprique (53 à 55 % de Cu), 0,3 g
- Iodate de potassium, 0,01 g
- Sélénite de sodium, 0,01 g
- Chrome potassium sulfate, 0,55 g
- Saccharose, en poudre fine, 118 g
- Mélange de fortification pour régime vitaminique Plus MP
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alimentation animale |
| Composants | 20 % de caséine sans vitamine, 0,3 % de DL-méthionine, 60,2 % de saccharose, Alphacel, 15 % en vrac non nutritif, 3,5 % de mélange minéral AIN Plus MP, mélange de fortification pour régime vitaminique |
| Format | Culot |
| Quantité | 20 kg |
| Conditions de stockage | 15°C à 30°C |