Learn More
MP Biomedicals™ Régime riche en matières grasses, graisses saturées
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
20 kg
Conditionnement:
20kg
Description
- Le régime riche en graisses saturées fournit généralement 4,39 kcal/g
Composition (ingrédients, quantité) :
- Azote hautement purifié à la caséine, 20 %
- DL-méthionine, 0,3 %
- Saccharose, 30,58 %
- Amidon de maïs, 20 %
- Huile de coco hydrogénée, 20 %
- Alphacel, en vrac non nutritif, 5 %
- Poudre de DL-a-tocophérol (250 UI/gm), 0,12 %
- Mélange minéral AIN-76 (inférieur en grammes/kg de mélange minéral), 4 %
- Phosphate de calcium dibasique, 500 g
- Chlorure de sodium, 74 g
- Citrate de potassium monohydraté, 220 g
- Sulfate de potassium, 52 g
- Oxyde de magnésium, 24 g
- Carbonate de manganèse (43 à 48 % Mn), 3,5 g
- Citrate ferrique (16 à 17 % de Fe), 6 g
- Carbonate de zinc (70 % ZnO), 1,6 g
- Carbonate cuprique (53 à 55 % de Cu), 0,3 g
- Iodate de potassium, 0,01 g
- Sélénite de sodium, 0,01 g
- Chrome potassium sulfate, 0,55 g
- Saccharose, en poudre fine, 118 g
- Mélange de fortification pour régime vitaminique Plus MP 1,2 X quantité normale.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alimentation animale |
| Composants | Mélange purifié de caséine à teneur élevée en nitro 20 %, DL-méthionine 0,3 %, Sucrose 30,58 %, amidon de maïs 20 %, huile de noix de coco hydrogénée 20 %, Alphacel, vrac non nutritif 5 %, poudre de DL-a-tocophérol 0,12 %, mélange minéral AIN-76 de mélange Plus MP mélange de vitamine Fortification à teneur en vitamines 1,2 X normale |
| Format | Culot |
| À utiliser avec (application) | Pour induire l’obésité et le taux élevé de cholestérol dans la souris |
| Quantité | 20 kg |
| Conditions de stockage | 15°C à 30°C |