Learn More
MP Biomedicals™ Matrice rouge FastPROTEIN™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 préparations
50 préparations
Conditionnement:
50 pièces
Description
Includes
Matrice C, sphères de silice de 1,0 mm, tubes, tampon de désagrégation des levures
Requires
Instrument FastPrep™ ou désintégrateur à grande vitesse, microcentrifugeuse capable de faire tourner librement des tubes de 2,0 ml, des tubes de microcentrifugation (2,0 ml et 1,5 ml)
- Type de kit ou de dosage : isolement des protéines, mini-préparation
- Molécule à enrichir : Protéines
- Type d’échantillons : Levures et spores de levure
- Taille des tubes : 2 ml
- Composition de la matrice : Matrice C, sphères de silice de 1,0 mm
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon de désagrégation des levures |
| Type de produit | Kit de matrice rouge |
| Quantité | 50 préparations |
| Comprend | Matrice C, sphères de silice de 1 mm, 50 tubes de 2 ml, tampon de désagrégation des levures |
| Contenu et stockage | 15° à 30°C |
| Capacité | 2 mL |
| À utiliser avec (application) | Isolement et purification rapides des protéines à partir de cultures de levures |
| Matrix | FastProtein Red Matrix |
Sauf indication contraire, les produits sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.